Få mere at vide
Bis(2-(dimethylamino)ethyl) Succinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-(dimethylamino)ethyl) Succinate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-13(2)7-9-17-11(15)5-6-12(16)18-10-8-14(3)4/h5-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 260.1736 |