Få mere at vide
Bis(2-cyanoethyl) ether, 98%
Artikelnummer. 11454463
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454463 10 g 10g
11464463 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11005.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1656-48-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1656-48-0
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00001960
InChI nøgle BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl ether, 2-cyanoethyl ether, 3,3'-oxydipropionitrile, propanenitrile, 3,3'-oxybis, ether, bis 2-cyanoethyl, 2,2'-dicyanodiethyl ether, propionitrile, 3,3'-oxydi, 3-2-cyanoethoxy propanenitrile, beta,beta'-dicyanodiethyl ether, unii-uf1uoo2pho
PubChem CID 15452
IUPAC navn 3-(2-cyanoethoxy)propannitril
SMIL C(COCCC#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (2-cyanoethyl) ether
Tæthed 1.043
Kogepunkt 119°C to 121°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 10 g
Formel vægt 124.11
Procent renhed 98%