Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl) ether, 99%
Artikelnummer. 11472347
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472347 50 g 50g
11482347 250 g 250g
11462347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14234.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-44-4 | C4H8Cl2O | 143.01 g/mol
Bis(2-chlorethyl)ether anvendes som opløsningsmiddel og smudsgasningsmiddel. Det kan anvendes til fremstilling af makrocykliske polyethere, dibenzo-18-krone-6-polyether og dicyclohexyl-18-krone-6-polyether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-chlorethyl)ether anvendes som opløsningsmiddel og smudsgasningsmiddel. Det kan anvendes til fremstilling af makrocykliske polyethere, dibenzo-18-krone-6-polyether og dicyclohexyl-18-krone-6-polyether.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,1 g/L) ved °20 C.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-44-4
Molekylær formel C4H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 143.01
MDL nummer MFCD00000975
InChI nøgle ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
PubChem CID 8115
ChEBI CHEBI:34573
IUPAC navn 1-chlor-2-(2-chlorethoxy)ethan
SMIL ClCCOCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-chloroethyl) ether
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 1.219
Kogepunkt 178°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Pungent
Lineær formel ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Brydningsindeks 1.457
Mængde 50 g
FN nummer UN1916
Beilstein 605317
Merck Index 14,3066
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Formel vægt 143.01
Procent renhed 99%