Få mere at vide
Bis(2-bromoethyl) ether, 95%
Artikelnummer. 11416780
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416780 25 g 25g
11406780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11416780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11510.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231,915 g/mol
Bis(2-bromethyl)ether anvendes til syntese af heterocyklisk ether og kronether. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2-bromethyl)ether anvendes til syntese af heterocyklisk ether og kronether. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5414-19-7
Molekylær formel C4H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 231.915
MDL nummer MFCD00039196
InChI nøgle FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
IUPAC navn 1-brom-2-(2-bromethoxy)ethan
SMIL C(CBr)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-bromoethyl) ether
Tæthed 1.845
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1098335
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 231.93
Procent renhed 96%