Få mere at vide
Bis(2-aminophenyl) ether, 98%
Beschreibung
Det er katalytisk reagens og bruges i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er katalytisk reagens og bruges i den farmaceutiske industri.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved lav temperatur, væk fra lys og fugt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-aminophenyl) ether |
| Smeltepunkt | 61 °C til 64 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |