Få mere at vide
Bis(2-aminophenyl) ether, 98%
Artikelnummer. 15461618
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461618 1 g 1g
15481618 250 mg 250mg
15471618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55396.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 24878-25-9 | C12H12N2O | 200,241 g/mol
Det er katalytisk reagens og bruges i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er katalytisk reagens og bruges i den farmaceutiske industri.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved lav temperatur, væk fra lys og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24878-25-9
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.241
MDL nummer MFCD00792533
InChI nøgle GOJFAKBEASOYNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydianiline, 2-2-aminophenoxy aniline, 2,2 inverted exclamation marka-oxydianiline, aminophenyl ether, o,o'-oxydianiline, 2-aminophenyl ether, bis 2-aminophenyl ether, 2,2'-oxybis benzenamine, benzenamine,2,2'-oxybis, 2,2'-diaminodiphenyl ether
PubChem CID 458824
IUPAC navn 2-(2-aminophenoxy)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)OC2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-aminophenyl) ether
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver