Få mere at vide
Bis(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085760 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10085760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1074.65 DKK / 5g
    Spare 200.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1165-91-9 | C14H4Cl6O4 | 448,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2, 4, 6-trichlorophenyl)oxalate
Navn note 98%
CAS 1165-91-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 188 °C til 192 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H4Cl6O4
MDL nummer MFCD00043061
Mængde 5 g
Synonym bis 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,4,6-trichlorophenyl ethanedioate, oxalic acid bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, ethanedioic acid, bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, bis-tcpo, acmc-20a7jt, gevpiwpywjzspr-uhfffaoysa
InChI nøgle GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn bis(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat
Molekylvægt (g/mol) 448.89
PubChem CID 160567
Formel vægt 448.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.