Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nikkel(II), 98%
Artikelnummer. 11368438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368438 25 g 25g
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040470.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
NMR-skiftreagens, nikkeloxidforløber | CAS: 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425,24 g/mol
NMR-skiftreagens, nikkeloxidprecursor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14481-08-4
Molekylær formel C22H38NiO4
Molekylvægt (g/mol) 425.24
MDL nummer MFCD00192348
InChI nøgle FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC navn (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on;nikkel
SMIL [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Smeltepunkt 223 °C til 225 °C
Kogepunkt 90 °C til 110 °C (0,1 mmHg) (sublimation)
Mængde 25 g
Formel vægt 425.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver