Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nikkel(II), 98%
Artikelnummer. 11358438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
11368438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040470.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
NMR-skiftreagens, nikkeloxidforløber | CAS: 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425,24 g/mol
NMR-skiftreagens, nikkeloxidprecursor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14481-08-4
Molekylær formel C22H38NiO4
Molekylvægt (g/mol) 425.24
MDL nummer MFCD00192348
InChI nøgle FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC navn (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on;nikkel
SMIL [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Smeltepunkt 223°C to 225°C
Kogepunkt 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Mængde 1 g
Formel vægt 425.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2,2,6,6,-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel (II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2,2,6,6,-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel (II)