Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11399657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399657 1 g 1g
11309667 5 g 5g
11319667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041279.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14040-05-2 | C22H38CuO4 | 430.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14040-05-2
Molekylær formel C22H38CuO4
Molekylvægt (g/mol) 430.09
MDL nummer MFCD00058920
InChI nøgle JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 91663146
SMIL [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
Smeltepunkt 198°C
Kogepunkt 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
IUPAC navn kobber;5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on
Formel vægt 430.05
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver