Få mere at vide
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99%
Artikelnummer. 11342468
Skift visning
5g
Artikelnummer.
11342468 5g
1 options
Artikelnummer. 11342468 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 014516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vacuum deposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
CAS 14040-05-2
Smeltepunkt 198°C
Kogepunkt 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Molekylær formel C22H38CuO4
MDL nummer MFCD00058920
Mængde 5 g
Synonym copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
InChI nøgle JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Molekylvægt (g/mol) 430.09
PubChem CID 91663146
Formel vægt 430.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder