Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)kobolt(II), 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)cobalt(II) anvendes i nanomateriale, tynde film og ferroelektriske metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II) |
| Smeltepunkt | 143 °C |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 0.5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kulbrinter, alkoholer og ætere. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 425.46 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Fysisk form | Pulver |