Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II), 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11338718
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338718 2 g 2g
11308718 0.5 g 0.5g
11318718 10 g 10g
11328718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11338718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041589.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118448-18-3
Molekylær formel C22H38CaO4
Molekylvægt (g/mol) 406.62
MDL nummer MFCD00064757
InChI nøgle DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Synonym ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
PubChem CID 14598209
IUPAC navn calcium; (Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olat; (E)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olat
SMIL CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Smeltepunkt 202 °C til 206 °C
Kogepunkt 205 °C (0,1 mmHg) (sublimering)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 406.57
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Pulver