Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II), 99.99% (metals basis excluding Sr) Sr< 500ppm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394048 1 g 1g
11304058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041340.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17594-47-7
Molekylær formel C22H38BaO4
Molekylvægt (g/mol) 503.87
MDL nummer MFCD00058709
InChI nøgle VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
PubChem CID 17749137
IUPAC navn barium(2+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;hydrate
SMIL [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Smeltepunkt 200°C
Kogepunkt 225°C (0.3 mmHg)
Assay Procent Noter (metals basis excluding Sr) Sr < 500ppm
Mængde 1 g
FN nummer UN1564
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 503.85
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Powder