Få mere at vide
Bis(1-methyl-2-hydroxyethyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1-methyl-2-hydroxyethyl) Ether |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 134.0943 |