missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Birinapant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459637
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459637 5 mg -
16423137 50 mg -
16417136 100 mg -
16407098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16591

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Birinapant (TL32711), a bivalent Smac mimetic, is a potent antagonist for XIAP and cIAP1 with Kds of 45 nM and less than 1 nM, respectively.

Birinapant (TL32711) induces the autoubiquitylation and proteasomal degradation of cIAP1 and cIAP2 in intact cells, which results in formation of a RIPK1: caspase-8 complex, caspase-8 activation, and induction of tumor cell death. Birinapant (TL32711) targets TRAF2-associated cIAPs and abrogates TNF-induced NF-κB activation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Birinapant
CAS 1260251-31-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H56F2N8O6
Mængde 5 mg
Synonym TL32711
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (154.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC2=C(C=C1)C(C[C@H]3N(C([C@@H](NC([C@@H](NC)C)=O)CC)=O)C[C@@H](O)C3)=C(C(N4)=C(C[C@H]5N(C([C@@H](NC([C@@H](NC)C)=O)CC)=O)C[C@@H](O)C5)C6=C4C=C(F)C=C6)N2
Molekylvægt (g/mol) 806.94
Formel vægt 806.94
Procent renhed 96.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.