Få mere at vide
Biphenyl-4-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11479653
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479653 500 g 500g
11459653 25 g 25g
11469653 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12438.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Biphenyl-4-carboxylsyre anvendes til syntese, karakterisering af europium, terbiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Biphenyl-4-carboxylsyre anvendes til syntese, karakterisering af europium
, terbium komplekser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-92-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.221
MDL nummer MFCD00002553
InChI nøgle NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
PubChem CID 66724
IUPAC navn 4-phenylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 223°C to 227°C
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Beilstein 973519
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%