Få mere at vide
Bifenyl-4-carboxaldehyd, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biphenyl-4-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 57 °C til 61 °C |
| Tæthed | 1.107 |
| Kogepunkt | 184 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 172 °C (341 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 606693 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 182.22 |
| Procent renhed | ≥98% |