Få mere at vide
Biphenyl-4-carboxaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11399419
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399419 5 g 5g
11452528 25 g 25g
11462528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15839.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3218-36-8
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00006947
InChI nøgle ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC navn 4-phenylbenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Tæthed 1.107
Kogepunkt 184°C (11 mmHg)
Flammepunkt 172°C (341°F)
Mængde 5 g
Beilstein 606693
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 182.22
Procent renhed ≥98%