Få mere at vide
Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 98%
Artikelnummer. 11322166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322166 1 g 1g
11332166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03450.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1591-30-6 | C14H8N2 | 204,232 g/mol
Biphenyl-4,4'-dicarbonitril anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl-4,4′ -dicarbonitril bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1591-30-6
Molekylær formel C14H8N2
Molekylvægt (g/mol) 204.232
MDL nummer MFCD00013805
InChI nøgle KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-biphenyldicarbonitrile, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanobiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanodiphenyl, 4,4'-diphenyldicarbonitrile, 4-4-cyanophenyl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 15321
IUPAC navn 4-(4-cyanophenyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile
Smeltepunkt 232°C to 236°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1869917
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 204.23
Procent renhed 98%