Få mere at vide
Bifenyl-2-karboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. reaktionen af 2a-substituerede biphenyl-2-carboxylsyrer (hvor 2a-substituenten er H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i tilbagesvalende benzenopløsning, under en nitrogenatmosfære, giver 3,4-benzocoumarin som et væsentligt organisk produkt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. reaktionen på 2′ -substituerede biphenyl-2-carboxylsyrer (hvor 2′ -substituent er H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i tilbagesvalende benzenopløsning, under en nitrogenatmosfære, giver 3,4-benzocoumarin som et væsentligt organisk produkt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biphenyl-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 110 °C til 114 °C |
| Kogepunkt | 343 °C til 344 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 974075 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 198.22 |
| Procent renhed | 98% |