Få mere at vide
Biphenyl-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11459922
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459922 5 g 5g
11469922 25 g 25g
11479922 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459922 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12049.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. reaktionen af 2a-substituerede biphenyl-2-carboxylsyrer (hvor 2a-substituenten er H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i tilbagesvalende benzenopløsning, under en nitrogenatmosfære, giver 3,4-benzocoumarin som et væsentligt organisk produkt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. reaktionen på 2′ -substituerede biphenyl-2-carboxylsyrer (hvor 2′ -substituent er H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i tilbagesvalende benzenopløsning, under en nitrogenatmosfære, giver 3,4-benzocoumarin som et væsentligt organisk produkt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-84-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.221
MDL nummer MFCD00002463
InChI nøgle ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC navn 2-phenylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Kogepunkt 343°C to 344°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 974075
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylbenzoic acid