Få mere at vide
IBA Lifesciences Biotin
Artikelnummer. 12863206 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12863206 5 g 5g
12853206 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12863206 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21016005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.46 DKK
    1332.11 DKK / 5g
    Spare 510.35 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Biotinpulver til fremstilling af Strep-Tactin ™XT elueringsbuffer
  • Biotin er et vandopløseligt B-kompleks vitamin, også kendt som vitamin B7 eller vitamin H. Det binder sig til streptavidins biotinbindende lommer, Strep-Tactin™ , og Strep-Tactin XT ™med forskellige affiniteter.
  • Det muliggør effektiv eluering af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra Strep-Tactin ™XT, samtidig med at harpiksens genanvendelighed bevares.
  • Den kan bruges til fremstilling af Strep-™Tactin XT elueringsbuffer, Buffer BXT.
  • Derudover kan biotin anvendes til eluering af biotinylerede proteiner fra Strep-Tactin™ , hvor det binder irreversibelt til harpiksen - Strep-Tactin™ kan ikke regenereres i denne form for applikation.
Tekniske data
Mængde 5 g
Må kun benyttes til forskning.