Få mere at vide
IBA Lifesciences Biotin
Artikelnummer. 12853206 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12853206 2 g 2g
12863206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12853206 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21016002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Biotinpulver til fremstilling af Strep-Tactin ™XT elueringsbuffer
  • Biotin er et vandopløseligt B-kompleks vitamin, også kendt som vitamin B7 eller vitamin H. Det binder sig til streptavidins biotinbindende lommer, Strep-Tactin™ , og Strep-Tactin XT ™med forskellige affiniteter.
  • Det muliggør effektiv eluering af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra Strep-Tactin ™XT, samtidig med at harpiksens genanvendelighed bevares.
  • Den kan bruges til fremstilling af Strep-™Tactin XT elueringsbuffer, Buffer BXT.
  • Derudover kan biotin anvendes til eluering af biotinylerede proteiner fra Strep-Tactin™ , hvor det binder irreversibelt til harpiksen - Strep-Tactin™ kan ikke regenereres i denne form for applikation.
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Farve Hvid
Mængde 2 g
Må kun benyttes til forskning.