Få mere at vide
Masterflex™ BioPharm Platinhærdet silikone I/P™ Oprullet pumpeslange
Artikelnummer. 11795069
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
88
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flowhastighed:
0,02 til 17 l/min.
4000 ml/min
8000 ml/min
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed unitSize
11795069 26 6,4 mm 4000 ml/min Hver
11705079 73 9,5 mm 8000 ml/min Hver
11745029 88 12,7 mm 0,02 til 17 l/min. 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11795069 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9642326
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Glat indre overflade designet til at reducere risikoen for partikelindfangning og kontaminering
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Vælg vores BioPharm Silikone platinhærdet slange for renhed, meget lavt ekstraherbare indhold og en ultraglat indre overflade.
  • Denne slange er ideel til farmaceutiske og bioteknologiske anvendelser USP klasse VI og 3A sanitære standarder.
  • Den ultraglatte indre overflade minimerer partikelindfangning og mikroskopisk opbygning under væskeoverførsel.
  • Slange kan steriliseres ved autoklave, gammastråling eller ethylenoxid.
  • Spoler indeholder kontinuerlige pumpeslanger, så du kan skære den nøjagtige længde, der er nødvendig, og eliminere spild.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale BioPharm Plus (platinhærdet silikone)
Samlet længde (engelsk) 400 ft.
Samlet længde (metrisk) 121.9 m
Til brug med (applikation) laboratorium, bioteknologi,& Farmaceutiske applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 4000 ml/min
Slange Barb 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Farve Klar
Maksimalt tryk 30 psi, 2,06 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper