Få mere at vide
Invitrogen™ BioNick™ DNA-mærkningssystem
Artikelnummer. 10492302
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10492302 50 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10492302 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18247015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
BioNick™ DNA-mærkningssystem
De BioNick™ DNA-mærkningssystem er ideelt til generering af biotinylerede DNA-prober ved nick-translation optimeret til brug i ikke-radioaktive in situ -hybridiseringer. Disse prober kan også anvendes i Southern eller Northern blots, plakløft, kolonihybridiseringer og dot blot-hybridiseringer. Ved hjælp af BioNick™ DNA-mærkningssystem:
  • DNA er mærket med biotin-14-dATP, der producerer probestørrelser fra 50 til 500 bp
  • En reaktion mærker μ1 g skabelon-DNA
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring De BioNick™ DNA-mærkningssystem inkluderer 10X dNTP-blanding indeholdende biotin-14-dATP, 10X enzymblanding indeholdende DNA-polymerase I og DNase I, kontrol-DNA, stopbuffer og destilleret vand. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
    Detektionsmetode Biotin-baseret
    Etiket eller farvestof Biotin
    Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
    Mærkningsmål DNA (generelt)
    Inkluderer etiket eller farvestof Ja
    Mærkningsmetode Direkte mærkning
    Produktlinje BioNick
    Produkttype DNA-mærkningssystem
    Mængde 50 reaktioner
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is