Få mere at vide
IBA Lifesciences BioLock
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Beskrivelse
Biotin og/eller biotinylerede proteiner kan muligvis reducere bindingskapaciteten af Strep-Tactin™ samt Strep-Tactin ™XT og er til stede i cellelysater og cellekulturmedier, især fra pattedyrs- eller insektceller. Således, hvis Twin-Strep-tag™ og Strep-™tag II fusionsproteiner fra biotinholdige ekstrakter eller medier er beregnet til at blive oprenset via Strep-Tactin™ ™eller Strep-Tactin XT affinitetskromatografi, skal biotin maskeres ved tilsætning af BioLock før påføring på harpiksen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Type | Blokerende løsning |
Må kun benyttes til forskning.