Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede kolber
Artikelnummer. 17844851
Kulturområde:
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 40
Artikelnummer. 17844851
Brand: Thermo Scientific™ 130330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede kolber med standard cellekulturbehandlet overflade er en begrænset serie af cellekulturbeholdere til en lang række celletyper.
Oplev optimal ydeevne med bredt udvalg i størrelse, Thermo Scientific™ BioLite™ cellekulturbehandlede kolber med filterhætte og forseglingshætte-muligheder passer til en lang række eksperimentelle behov, mens de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af applikationer i din cellekulturrutine.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• Menneskelig DNA fri
• USP Klasse VI råmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. sag 25/Cs.
Produkttype Cellekulturkolbe
Overfladebelægning Cellekultur behandlet
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 225 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 70 mL