Beskrivelse
- Stabelbar, polystyren
- Cellekultur overfladebehandling fremmer cellevedhæftning og vækst
- Testet for sterilitet, toksicitet, cellevedhæftning og vækstfremme
- Optisk klare overflader giver mikroskopisk visning uden forvrængning
- Trykt lotnummer for produktsporbarhed
- Steril og ikke-pyrogen
Cap typer
- Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
- Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
- Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
- Antitip nederdel
- Støbte gradueringer
- Frostede markeringsområder på begge sider
- Støttestang på tværs af toppen
- Redesignet hals på 75 cm 2 kolbe har nydesignet hals for at hjælpe mediehældning, 1,4 tommer. (3,6 cm) højde for lavere stablingshøjde; udluftningshætte har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For optimal cellevedhæftning |
| Inkluderer | Partinumre for nem sporbarhed |
| Hals stil | Vinklet |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Vævskultur behandlet |
| Vis mere |