Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI mikro Tech Indikator Underhandske
GREENER_CHOICE
Sterile, blå renrumsunderhandsker med perlemanchetter og buede fingre er lavet til at blive brugt i kombination med Biogel™ PI mikro Tech overhandske for at danne et brudindikationssystem. Handskerne er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer.
3155.00 DKK - 3940.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
17885748
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448955-00
5.5
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17865758
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448960-00
6
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17855778
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448965-00
6.5
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17895758
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448970-00
7
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17875748
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448975-00
7.5
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17815758
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448980-00
8
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17825758
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448985-00
8.5
3940.00 DKK
200 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17875778
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Mölnlycke™
4448990-00
9
3155.00 DKK
160 par
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blå underhandske kan bruges sammen med Biogel™ PI mikro Tech at danne et brudindikationssystem
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polyisopren
  • Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mölnlycke™ Biogel™ PI mikro Tech Indikator Underhandske