Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI mikro Tech Indikator Underhandske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17865758 Shop alle Mölnlycke produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17865758
Brand: Mölnlycke™ 444896000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile, blå renrumsunderhandsker med perlemanchetter og buede fingre er lavet til at blive brugt i kombination med Biogel™ PI mikro Tech overhandske for at danne et brudindikationssystem. Handskerne er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer.
  • Blå underhandske kan bruges sammen med Biogel™ PI mikro Tech at danne et brudindikationssystem
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polyisopren
  • Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 8,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,3 mil (manchet)
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm