Få mere at vide
Cytiva Biodyne™ B membran
Biodyne B-membranen har poreoverflader befolket af en høj tæthed af kvaternære ammoniumgrupper, hvilket gør den stærkt kationisk.
Brand:  Cytiva 60207
4840.25 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24363" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17124501
  • 5095.00 DKK / 1 rulning
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Denne positive ladning opretholdes over et bredt pH-område og fremmer stærk ionbinding af nukleinsyrer, hvilket gør den ideel til overførsel og påvisning af nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rulle
Positivt ladet Nylon 6.6
30 cm x 3 m
Ikke-steril
0,45μ m
5,7 til 6,7μ m
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Biodyne™ B membran > 30 cm x 3 m Rulle