Få mere at vide
Merck Immobilon-Ny+ Membran, opladet Nylon 0,45μ m
Længde (metrisk):
30 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Immobilon-Ny+ Membran, opladet Nylon , 0,45 μm, 30 cm x 3,3 m rulle
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med (applikation) | Optimeret til radioaktive, kemiluminescerende og fluorescerende detektionssystemer |
| Format | Rulle |
| Materiale | Opladet Nylon |
| Porestørrelse | 0,45μ m |