Få mere at vide
Ansell BioClean™ Synergy ikke-sterile nitrilhandsker
Ikke-sterile nitrilhandsker giver modstandsdygtighed over for en række kemikalier, er let at tage på og har lavt partikelantal.
Brand: Ansell BSAN-XL
2281.98 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Advarsel:
Advarsel: Ingen handske giver fuldstændig beskyttelse mod alle kemikalier. Brugere skal teste handskerne mod de særlige kemikalier og det miljø, de vil blive brugt i.
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for en række kemikalier
- Pulver-, svovl- og acceleratorfri
- Perlemanchet
- Nem at tage på dobbelt
- Ikke-partikler EasyTear emballage
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr PPE forordning (EU)2016/425
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Overholder kravene i de europæiske handskestandarder EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010
- Fysiske egenskaber er i overensstemmelse med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
- Velegnet til kontakt med tørre, alkoholholdige og sure fødevarer. Forordning (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Tekniske data
Ja | |
Nej | |
X-Large | |
100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre PE-pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.) | |
30 cm |
Grøn | |
Nitril | |
Ikke steril | |
12 tommer |
Videoer
-
Nitritex Bioclean glove range
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
25-1968 | Overensstemmelsescertifikat | 19/08/2025 | BSAN-XL |
25-1613 | Overensstemmelsescertifikat | 19/08/2025 | BSAN-XL |
24-7094 | Overensstemmelsescertifikat | 01/04/2025 | BSAN-XL |
24-7100 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BSAN-XL |
24-2637 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BSAN-XL |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.