Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Ikke-sterile engangsoveralls med krave og tommelfingerløkke
Engangsovertræksdragt med tommelfingerløkke for sikkert hold.
Brand: Ansell™ BDCCT-L
1090.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- ISO Klasse 4 kompatibel
- Lynlås foran med klapbetræk
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- Fås i størrelser fra S til 4XL
- ASTM D6978 05 testet
- HELMKE tromle testet
- Lavt partikelholdigt
Tekniske data
Renrums heldragt | |
CleanTough™ Stof | |
Engangsbrug | |
ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2 | |
100 til 108 cm | |
5 fod. 9 tommer til 6 fod. 0 tommer. | |
BioClean™ |
Større | |
Hvid | |
Ikke steril | |
39-42 tommer. | |
Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, laboratorium og forskning | |
176 til 182 cm | |
Klasse 10 (ISO 4) |
Videoer
-
Nitritex Bioclean-D
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
25-1385 | Overensstemmelsescertifikat | 05/08/2025 | BDCCT-L |
25-1387 | Overensstemmelsescertifikat | 05/08/2025 | BDCCT-L |
25-0654 | Overensstemmelsescertifikat | 05/08/2025 | BDCCT-L |
24-2944 | Overensstemmelsescertifikat | 08/07/2025 | BDCCT-L |
25-1390 | Overensstemmelsescertifikat | 03/06/2025 | BDCCT-L |