Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Ikke-sterile engangsoveralls med krave og tommelfingerløkke
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-5237346
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Artikelnummer. 15248118
Brand: Ansell™ BDCCTS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsovertræksdragt med tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
  • ASTM D6978 05 testet
  • HELMKE tromle testet
  • Lavt partikelholdigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Lille
Materiale CleanTough™ Stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Størrelse (engelsk) Bryst 33-36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, laboratorium og forskning
Højde (engelsk) 5 fod. 4 tommer til 5 fod. 6 tommer
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Stil BioClean™
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)