Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ikke-sterilt kemoterapi beskyttelsesforklæde BCDA
Letvægts forklæde med lavt fnug giver beskyttelse mod en lang række kemoterapipræparater.
1915.00 DKK
Tekniske data
Farve | Blå |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Lukketype | Bindebånd |
Sterilitet | Ikke steril |
Til brug med (applikation) | Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorium og forskning |
Advarsel:
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15268108
|
Ansell
BCDA-S |
Lille |
1915.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15278108
|
Ansell
BCDA-M |
Medium |
1915.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Bind bånd bagpå
- Justerbar halslukning
- Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
- Silikonefri
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
- Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
Tekniske data
Blå | |
Bindebånd | |
Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorium og forskning |
Engangsbrug | |
Ikke steril | |
ASTM F739 |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.