Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ikke-sterilt kemoterapi beskyttelsesforklæde BCDA
Artikelnummer. 15278108
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15278108 Medium Pakke med 50
15268108 Lille Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Artikelnummer. 15278108 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCDAM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Letvægts forklæde med lavt fnug giver beskyttelse mod en lang række kemoterapipræparater.
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Størrelse Medium
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Lukketype Bindebånd
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Nej
Hals stil Justerbar
Modstand Væsker
Til brug med (applikation) Kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorium og forskning
Certificeringer/compliance ASTM F739
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.