Få mere at vide
Binimetinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Binimetinib |
| CAS | 606143-89-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15BrF2N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | MEK162 ARRY-162 ARRY-438162 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.23 |
| Vis mere |