Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifonazole |
| Smeltepunkt | 149,0 °C |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 1 t) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 310.39 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bifonazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /