Få mere at vide
Bifonazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15510584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15510584 1 g 1g
15520584 5 g 5g
15530584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15510584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 60628-96-8
Molekylær formel C22H18N2
Molekylvægt (g/mol) 310.39
InChI nøgle OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bifonazole, mycospor, trifonazole, bifonazol, bifonazolum, amycor, azolmen, bifonazol inn-spanish, bifonazolum inn-latin, 1-4-biphenylyl phenylmethyl-1h-imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC navn 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifonazole
Smeltepunkt 149.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 310.39
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bifonazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /