missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bifluranol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492458
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492458 5 mg
16480259 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00229

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.

Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bifluranol
CAS 34633-34-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18F2O2
Mængde 5 mg
Synonym BX341
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (342.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](C1=CC(F)=C(O)C=C1)[C@H](C2=CC(F)=C(O)C=C2)CC
Molekylvægt (g/mol) 292.32
Formel vægt 292.32
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.