Få mere at vide
Bicyclopyrone, TRC
Artikelnummer. 30138696
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30138696 5 mg -
18012740 2.5 mg 2.5mg
18041500 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3821005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352010-68-5
Molekylær formel C19 H20 F3 N O5
Molekylvægt (g/mol) 399.36
Synonym 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
SMIL COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclopyrone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3
Formel vægt 399.1294
Procent renhed >95%