Få mere at vide
Bictegravir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451709
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451709 1 mg 1mg
16447418 10 mg -
16439897 5 mg -
16437396 100 mg -
16413447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16451709 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17605
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bictegravir
CAS 1611493-60-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18F3N3O5
Mængde 1 mg
Synonym GS-9883
Opløselighedsinformation DMSO : 83.3 mg/mL (185.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1N([C@](CC2)([H])C[C@]2([H])O3)[C@@]3([H])CN(C=C(C(NCC(C(F)=CC(F)=C4)=C4F)=O)C5=O)C1=C5O
Molekylvægt (g/mol) 449.38
Formel vægt 449.38
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus