Få mere at vide
Bicine, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10667943
Bicine, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, Glasflaske, 1kg
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10667943
Brand: Thermo Scientific Acros 172650010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Kemisk navn eller materiale Bicine
Absorbansbetingelser (5% aq. soln.) (1cm cell)
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 1205
Formel vægt 163.17
Procent renhed ≥99.0% (Total base)
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0473984 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2025 Artikelnummer172650010,172651000,172652500
PartinummerA0463345 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/06/2024 Artikelnummer172650010,172651000,172652500
PartinummerA0452754 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/05/2024 Artikelnummer172650010,172651000,172652500
PartinummerA0444087 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer172650010,172651000,172652500
PartinummerA0412133 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer172650010,172651000,172652500
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bicine, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals >