Få mere at vide
Bicine, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742564 250 g Glasflaske 250g
10428320 100 g Glasflaske 100g
10667943 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172652500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Kemisk navn eller materiale Bicine
Absorbansbetingelser (5% aq. soln.) (1cm cell)
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 1205
Formel vægt 163.17
Procent renhed ≥99.0% (Total base)
Grad Analyser