Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 % Artikelnummer.: 11457157
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Artikelnummer. 11457157
1000 g, 1000g
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11457157
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14957.0B
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Bicin anvendes i vid udstrækning som buffer til lavtemperaturarbejde. Det bruges til kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinasereaktion. Det anvendes i tyndtlags ionbytterkromatografimetoden til proteinopløsning. Det anvendes til serumguanasebestemmelse ved fremstilling af stabil substratopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bicine anvendes i vid udstrækning som buffer til lavtemperaturarbejde. Det bruges til kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinasereaktion. Det anvendes i tyndtlags ionbytterkromatografimetoden til proteinopløsning. Det anvendes til serumguanasebestemmelse ved fremstilling af stabil substratopløsning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BICINE
Smeltepunkt ∽191°C (decomposition)
Mængde 1000 g
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 163.17
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 % >