Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Beskrivelse
Bicin anvendes i vid udstrækning som buffer til lavtemperaturarbejde. Det bruges til kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinasereaktion. Det anvendes i tyndtlags ionbytterkromatografimetoden til proteinopløsning. Det anvendes til serumguanasebestemmelse ved fremstilling af stabil substratopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bicine anvendes i vid udstrækning som buffer til lavtemperaturarbejde. Det bruges til kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinasereaktion. Det anvendes i tyndtlags ionbytterkromatografimetoden til proteinopløsning. Det anvendes til serumguanasebestemmelse ved fremstilling af stabil substratopløsning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BICINE |
| Smeltepunkt | ∼191°C (decomposition) |
| pH | 4 to 5 |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 1769362 |
| Merck Index | 14,1201 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 163.17 |
| Procent renhed | 99% |