Få mere at vide
Bicalutamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicalutamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 430.061 |