Få mere at vide
Bicalutamide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18035582
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035582 10 mg
18095482 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035582 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 3389/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Non-steroidal androgen receptor antagonist
Orally active non-steroidal androgen receptor antagonist (IC50 = 190 nM). Displays peripheral selectivity and does not effect serum levels of LH and testosterone. Exhibits potent anticancer activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90357-06-5
Molekylær formel C18H14F4N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 430.374
InChI nøgle LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
PubChem CID 2375
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMIL CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicalutamide
Mængde 10 mg
Formel vægt 430.37
Procent renhed >99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.